235938
Tetraethylammoniumiodid
98%
Synonym(e):
2,2′,4,4′-Tetrahydroxy diphenyl ketone, Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone, TEA iodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[I-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.HI/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
UQFSVBXCNGCBBW-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?