GF94449213
Invar® - controlled expansion alloy
sheet, thickness 25 mm, Fe64%/Ni36%, temper annealed, size 102 × 102 mm
Synonym(e):
FE023280
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 944-492-13
Größe
102 × 102 mm
Dicke
25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)