Merck
GF35745835
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
1m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI095160
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 357-458-35
L × Durchm.
1 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF35745835-1EA4061825461458