GF34131743
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
200m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU045120
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 341-317-43
L × Durchm.
200 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34131743-1EA | 4061825460437 |