Merck
GF66755560
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, Al98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, 3.18 mm diameter, length 500 mm, temper soft
Synonym(e):
AL077940
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 667-555-60
Länge
500 mm
Durchmesser
3.18 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF66755560-1EA4061821139948
GF66755560-2EA4061821139955