GF29172742
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
powder, 45micron max. particle size, atomized, 500g
Synonym(e):
FE026011
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 291-727-42
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)