Merck
282863
Sigma-Aldrich
Graphit
powder, <20 μm, synthetic
Synonym(e):
carbon allotrope
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 12.011 g/mol
Zusammensetzung
C
Partikelgröße
<20 μm
mp (Schmelzpunkt)
3652-3697 °C (lit.)
Dichte
2.26 g/cm3 (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Graphit ist eine allotrope Form des Kohlenstoffs. Graphit ist ein Nichtmetall mit hoher elektrischer Leitfähigkeit. Synthetischer Graphit kann durch Erhitzung eines kohlenstoffhaltigen Ausgangsmaterials in einer inerten Atmosphäre hergestellt werden.
Graphit ist unter Standardbedingungen die stabilste allotrope Form des Kohlenstoffs und das einzige Nichtmetall mit elektrischer Leitfähigkeit. Graphitpulver wird als Zusatz zur Änderung der Magnetorheologie und elektrischen Leitfähigkeit von magnetorheologischen Elastomeren verwendet.
Anwendung
Es wurde über die Synthese von MR-Elastomeren auf Graphitbasis berichtet. Es kann bei der Herstellung von Graphitoxid und Anoden in Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt werden.
Graphitpulver wird eingesetzt:
  • zur Synthese einlagiger Graphen-Nanoschichten
  • bei der Herstellung magnetorheologischer Elastomere auf Graphitbasis
  • für freistehende Schichten, wie bei einem Cantilever-Sensor in einer piezoelektrischen Einheit
  • für Studien zur Verwendung als Katalysator für Nassoxidation mit Peroxiden.
Die Oxidation von Kohlenstoffstaub wurde untersucht.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Ruben Sanchez-Hidalgo et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
Multifunctional elastomer nanocomposites have been applied in several high-tech fields. The design of materials with tailored properties capable of tuning their performance is a topical challenge. Here, we demonstrate that it is possible to modulate the mechanical and transport properties
Microstructure and magnetorheology of graphite based MR elastomers.
Tian TF, et al.
Rheologica Acta, 50, 825-836 (2011)
Graphite and carbon black materials as catalysts for wet peroxide oxidation
Dominguez CM, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 144, 599-606 (2014)
Microstructure and magnetorheology of graphite-based MR elastomers
Tian TF, et al.
Rheologica Acta, 50(9-10), 825-836 (2011)
Free standing thick film piezoelectric device
Kok S, et al.
Electronics Letters, 44(4) (2008)
Artikel
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries