GF94289507
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
1m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.56:1 by volume
Synonym(e):
NB015150
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 942-895-07
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)