Merck
GF34937231
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
200m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 3:1 by volume
Synonym(e):
NB015100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 349-372-31
L × Durchm.
200 m × 0.4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)