GF14051483
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
50m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.35:1 by volume
Synonym(e):
NB015250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 140-514-83
L × Durchm.
50 m × 0.4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)