Merck
GF91585086
Chrom
foil, size 50 × 50 mm, thickness 0.5 mm, purity 99.99%
Synonym(e):
CR000210
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
52.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141709
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 915-850-86
Widerstandsfähigkeit
12.7 μΩ-cm, 20°C
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.5 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1857 °C (lit.)
Dichte
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChIKey
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)