Wichtige Dokumente
GF22749240
Chrom
rod, 10mm, diameter 2.0mm, 99.7+%
Synonym(e):
Chrom
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.7%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 227-492-40
Widerstandsfähigkeit
12.7 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
10 mm × 2.0 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1857 °C (lit.)
Dichte
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr]
InChI
1S/Cr
1 of 4
Dieser Artikel | GF00013790 | GF50053092 | GF22386012 |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename Goodfellow 227-492-40 | manufacturer/tradename Goodfellow 000-137-90 | manufacturer/tradename Goodfellow 500-530-92 | manufacturer/tradename Goodfellow 223-860-12 |
assay ≥99.7% | assay ≥99.7% | assay ≥99.7% | assay ≥99.7% |
resistivity 12.7 μΩ-cm, 20°C | resistivity 12.7 μΩ-cm, 20°C | resistivity 12.7 μΩ-cm, 20°C | resistivity 12.7 μΩ-cm, 20°C |
bp 2672 °C (lit.) | bp 2672 °C (lit.) | bp 2672 °C (lit.) | bp 2672 °C (lit.) |
density 7.14 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.14 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.14 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.14 g/mL at 25 °C (lit.) |
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)