Merck
GF82063032
Iron/nickel
powder, 150 max. part. size (micron), Fe58%/Ni42%, weight 200 g, condition alloy pre-cursor
Synonym(e):
FE136010
About This Item
UNSPSC-Code:
11171604
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 820-630-32
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)