Wichtige Dokumente
GF65806667
Chrom
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
Synonym(e):
CR006100
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 658-066-67
Widerstandsfähigkeit
12.7 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
10 g
Max. Stückgröße
10 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1857 °C (lit.)
Dichte
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChIKey
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)