GF89694781
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 2.0 mm, size 90 × 90 mm
Synonym(e):
FK113150
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 896-947-81
Größe
90 × 90 mm
Dicke
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)