Merck
GF93838720
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 1.5 mm, size 200 × 200 mm
Synonym(e):
FK113100
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 938-387-20
Größe
200 × 200 mm
Dicke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)