Merck
GF41044845
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe 86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm
Synonym(e):
FK113050
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 410-448-45
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF41044845-1EA4061821127532
GF41044845-2EA4061821127556
GF41044845-10EA4061821127525
GF41044845-20EA4061821127549
GF41044845-5EA4061821127563