Merck
GF49301210
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe 86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 2.0 mm, size 180 × 180 mm
Synonym(e):
FK113150
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 493-012-10
Größe
180 × 180 mm
Dicke
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)