Merck
GF86329288
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m wire, 0.25mm diameter, hard
Synonym(e):
NI055130
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 863-292-88
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)