GF62263807
Nickel/Chromium
foil, thickness 0.10 mm, Ni80%/Cr20%, length 2 m, coil width 25.4 mm
Synonym(e):
NI050237
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 622-638-07
Länge
2 m
Spiralbreite
25.4 mm
Dicke
0.10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)