GF28737322
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m wire, 0.01mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI055100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 287-373-22
L × Durchm.
5 m × 0.01 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)