Merck
GF48383286
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 1 m, coil width 25.4 mm
Synonym(e):
NI050237
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 483-832-86
Länge
1 m
Spiralbreite
25.4 mm
Dicke
0.10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)