GF66534958
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni80%/Fe15.5%/Mo 4.5%, length 100 m, 0.5 mm diameter, temper as drawn
Synonym(e):
NJ275140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 665-349-58
Länge
100 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)