Merck
GF61158393
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Synonym(e):
SI536020
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥85%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 611-583-93
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
10 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF61158393-1EA4061821159489