GF64213185
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 1000 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Synonym(e):
SI536020
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥85%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 642-131-85
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
10 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF64213185-1EA | 4061821159748 |