GF85568800
Silicon nitride
powder, 0.02 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonym(e):
SI536015
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 855-688-00
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
0.02 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)