GF45059485
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Synonym(e):
TK025120
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 450-594-85
Länge
0.2 m
Durchmesser
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)