Merck
Z162949
Polybeutel mit Zip-Verschluss
size 3 in. × 5 in.
Synonym(e):
Poly Bag with Zipper, Zipper Bag
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.35
Materialien
clear low-density polyethylene
Größe
3 in. × 5 in.
Dicke
4 mil
Allgemeine Beschreibung
durchsichtig, mit Doppel-Zippverschluß
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)