Z162965
Polybeutel mit Zip-Verschluss
size 5 in. × 8 in.
Synonym(e):
Ziplock Storage Bag, Zippered Storage Bag
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear low-density polyethylene
Agentur
suitable for EPA OTM-45
Größe
5 in. × 8 in.
Dicke
4 mil
Anwendung(en)
PFAS testing
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)