Z162973
Polybeutel mit Zip-Verschluss
size 9 in. × 12 in.
Synonym(e):
Resealable Plastic Bag
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
clear low-density polyethylene
Größe
9 in. × 12 in.
Dicke
4 mil
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
durchsichtig, mit Doppel-Zippverschluß
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z162973-100EA | 4061832330310 |
Z162973-50EA | 4061832330327 |