GF41540835
Silver-palladium alloy, Ag70Pd30
500mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 2.0mm inside diameter
Synonym(e):
AG207200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 415-408-35
Länge
500 mm
AD × ID × Wandstärke
2.2 mm × 2.0 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)