GF02839822
Palladium/Silver
foil, Pd 75%/Ag 25%, thickness 0.01 mm, size 50 × 50 mm
Synonym(e):
PD030210
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 028-398-22
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.01 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)