Merck
GF02969129
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness
Synonym(e):
PD030350
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 029-691-29
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)