GF45621671
Palladium/Silver
wire, Pd 75%/Ag 25%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Synonym(e):
PD035160
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 456-216-71
Länge
0.2 m
Durchmesser
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF45621671-1EA | 4061821147813 |