GF42808349
Palladium-silver alloy, Pd77Ag23
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness, as rolled
Synonym(e):
PD270250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 428-083-49
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF42808349-1EA | 4061825463513 |
GF42808349-2EA | 4061829964795 |
GF42808349-5EA | 4061831015003 |