GF20063775
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness
Synonym(e):
PD030350
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 200-637-75
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)