GF30689040
Zirkonium
tube, 200mm, outside diameter 1.6mm, inside diameter 1.1mm, wall thickness 0.25mm, hard, 99.2%
Synonym(e):
Zirconium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.20%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 306-890-40
Widerstandsfähigkeit
40 μΩ-cm, 20°C
L × Wandstärke
200 mm × 0.25 mm
AD × ID
1.6 mm × 1.1 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1852 °C (lit.)
Dichte
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChIKey
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)