Wichtige Dokumente
266132
Mangan
powder, −325 mesh, ≥99% trace metals basis
Synonym(e):
Manganese element, Manganese-55
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% trace metals basis
Form
powder
Widerstandsfähigkeit
185 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
−325 mesh
bp
1962 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1244 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChIKey
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Technologies are an integral part of our lives and we rely on them for such things as communication, heating and cooling, transportation, and construction. Improvements to technologies have made what they do for us more precise, automated, efficient, and powerful.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
266132-1KG | 4061826133750 |
266132-250G | 4061826133767 |