GF30309353
Tungsten-copper alloy, W80Cu20
100mm rod, 12mm diameter
Synonym(e):
W 167920
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 303-093-53
L × Durchm.
100 mm × 12 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)