Merck
GF29144527
Fecralloy® - iron/chromium
wire, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Synonym(e):
FE085150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 291-445-27
Länge
50 m
Durchmesser
1.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF29144527-1EA4061821146175