Merck
GF20011194
Hexafluoropropylenevinylidenefluoride Copolymer
(FKM ), sheet, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, tolerance 0.2
Synonym(e):
FV313051
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 200-111-94
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)