GF77027890
Fecralloy® - iron/chromium
foil, thickness 0.05 mm, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonym(e):
FE080251
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 770-278-90
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)