Merck
GF73760070
Fecralloy® - iron/chromium
wire, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, temper annealed, length 20 m
Synonym(e):
FE085150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 737-600-70
Länge
20 m
Durchmesser
1.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)