GF12109766
Niobium-zirconium alloy, Nb99Zr1
1m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NB035160
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 121-097-66
L × Durchm.
1 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF12109766-1EA | 4061825423302 |