GF26038111
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
1000mm rod, 6.35mm diameter
Synonym(e):
FE217920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 260-381-11
L × Durchm.
1000 mm × 6.35 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)