Wichtige Dokumente
GF09292079
Zink
rod, 4.8 mm diameter, length 1000 mm, high purity 99.99+%
Synonym(e):
ZN007905
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Assay
≥99.99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 092-920-79
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
Länge
1000 mm
Durchmesser
4.8 mm
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09292079-1EA | 4061821093035 |
GF09292079-2EA | 4061821093042 |