G11004
Guajazulen
99%
Synonym(e):
1,4-Dimethyl-7-isopropylazulen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
153 °C/7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-29 °C (lit.)
Dichte
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
InChIKey
FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Farbstoffmoleküle auf Azulenbasis wie 3-(7-Isopropyl-1,4-dimethylazulen-3-yl)-2-cyanoacrylsäure und 5-(7-Isopropyl- 1,4-dimethylazulen-3-yl)-2-cyanopenta-2,4-diensäure.
- Stilbazulenylnitron, ein Azulenylnitron der zweiten Generation, das als kettenbrechendes Antioxidans verwendet werden kann.
- Fluoreszenzlöscher im nahen Infrarotbereich auf Bis-Azulenylbasis.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?