Merck
234311
Sigma-Aldrich
Squalan
96%
Synonym(e):
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosan, Cosbiol, Perhydrosqualen, Roban
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH2CH2-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.81
Beilstein:
776019
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−38 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
InChIKey
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die dielektrophoretische Deformation von dünnen Squalan-Flüssigkeitsfilmen wurde untersucht. Mikrofluidisierte Squalane sind effiziente Hilfsstoffe und rufen sowohl humorale als auch zelluläre Immunreaktionen hervor.
Anwendung
Squalan hat folgende Anwendungen:
  • als Lösungsmittel bei der Synthese von Europium-Dibenzoylmethid-Triethylammonium, dem hellsten bekannten tribolumineszenten (TL) Material.
  • als Schmiermittel für Fettsäuretensid-Filme, adsorbiert auf Eisenoxid-Oberflächen
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
424.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
218 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Michael Doig et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 30(1), 186-195 (2013-12-25)
The structure and friction of fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces lubricated by squalane are examined using large-scale molecular dynamics simulations. The structures of stearic acid and oleic acid films under static and shear conditions, and at
A C Allison
Methods (San Diego, Calif.), 19(1), 87-93 (1999-10-20)
Microfluidized squalene or squalane emulsions are efficient adjuvants, eliciting both humoral and cellular immune responses. Microfluidization stabilizes the emulsions and allows sterilization by terminal filtration. The emulsions are stable for years at ambient temperature and can be frozen. Antigens are
Dielectrophoretic deformation of thin liquid films induced by surface charge patterns on dielectric substrates.
Berendsen CWJ, et al.
Soft Matter, 9(19), 4900-4910 (2013)
Federica Camin et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 24(12), 1810-1816 (2010-05-26)
Squalene and its hydrogenated derivate squalane are widely used in the pharmaceutical and cosmetic fields. The two compounds are mainly produced from the liver oil of deep sea sharks and from olive oil distillates. Squalene and squalane from shark cost
Comparison of the triboluminescent yield and decay time for europium dibenzoylmethide triethylammonium synthesized using different solvents.
Fontenot RS, et al.
CrystEngComm, 14(4), 1382-1386 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
646326-1G4061825745299
646326-5G4061832250229
234311-5G4061838784506
234311-100G4061838784483
234311-500G4061838784490