CLS7080010
Pyrex® VISTA™ test tube
diam. × L 10 mm × 75 mm
Synonym(e):
Corning® 70800
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
case of 200
Hersteller/Markenname
Corning 70800-10
Durchm. × L
10 mm × 75 mm
Volumen
3 mL
Farbe
clear
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)