Wichtige Dokumente
C8601
Z-Pro-OH
99%
Synonym(e):
Z-L-prolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D −42°, c = 2 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Methode(n)
NMR: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChIKey
JXGVXCZADZNAMJ-NSHDSACASA-N
Anwendung
- As a starting material to prepare aib-pro endothiopeptides of pharmacological importance.
- To prepare biologically significant fluorophore-labeled peptide tetramers or dimers.
- As a reactant to synthesize benzoxazole derived human neutrophil elastase (HNE) inhibitors.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?